Homogenisatoren, T 25 digital LR
Lieferant: IKA
20008820 20008822
IKAA20008820EA 3300 CHF
IKAA20008820 IKAA20008822
Homogenisatoren, T 25 digital LR
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Leistungsstarker Disperser für Volumina von 1 bis 2000 ml (H2O) mit digitaler Drehzahlanzeige. Der große Drehzahlbereich von 600 bis 25000 U/min ermöglicht das Arbeiten mit hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Eine umfangreiche Auswahl an Dispergierwellen ermöglicht vielfältige Anwendungen. Das Anwendungsspektrum umfasst Homogenisierungs- und Dispergieraufgaben für den Einsatz unter Vakuum in den IKA-Laborreaktoren.
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Elektronische Drehzahlregelung
  • Elektronischer Überlastschutz
  • Schnelle und einfache Reinigung der Edelstahl-