Belüftungsventil für Safety Caps, Generation 2.0
Lieferant: SCAT Europe
SCTV397100EA 2610 CHF
SCTV397100 SCTV397010 SCTV397050 SCTV397008 SCTV317010
Belüftungsventil für Safety Caps, Generation 2.0
Ventile Luft-Regelventile
Diese Belüftungsventile können für analytische und vorbereitende Anwendungen eingesetzt werden.
  • PTFE-Filter für saubere Lösungsmittel
  • Ventilmembran blockiert Lösungsmitteldämpfe, öffnet bei Unterdruck
  • Gewindegröße UNF 1/4" 28G
Sie haben ein Luer-Lock-Adapter dass für viele Anwendungen nützlich ist.