VWR® Economy line 2.0, Laborstühle
Lieferant: VWR Collection
132-1404EA 344 CHF
132-1404 132-1405 132-1406 132-1407 132-1408 132-1409
VWR® Economy line 2.0, Laborstühle
Stühle
Economy line 2.0 ist ein einfacher Laborstuhl, der dennoch alle Anforderungen eines Labors erfüllt. Der Stuhl ist ergonomisch, leicht zu reinigen, intuitiv in der Nutzung und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Ein Laborstuhl ohne Kompromisse
  • Spezielle Ergonomie für die Arbeit im Labor
  • Zwei Polsteroptionen (Kunstleder oder PU-Schaum): komfortabel und einfach zu reinigen
  • Äußerst robust
  • Unschlagbar in Preis und Leistung
  • Optionale 4D-Armlehnen
Zuverlässige Körperunterstützung für Laborarbeiten dank Rückenlehne mit permanentem Kontakt. Sitzhöhenverstellung, Rückenlehne um 60 mm höhenverstellbar, Sitzneigungsverstellung um 6°, stabiles, schwarzes Fußkreuz.
Zertifizierungen: GS-geprüft, für den Einsatz in Laboren der biologischen Schutzstufen BSL 1 und BSL 2 geeignet, GMP-konform.
Bestellinformation: 10 Jahre Garantie. Wenn Sie die optionalen Armlehnen wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Avantor-Vertreter.