Titan(IV)chlorid ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Titanium tetrachloride
87053.290EA 177 CHF
87053.290
Titan(IV)chlorid ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Titan(IV)chlorid
Formel: Cl₄Ti
MDL Number: MFCD00011267
CAS-Nummer: 7550-45-0
UN: 1838
ADR: 6.1 (8),I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99,5 %