Industriehandschuhe, NEW STAR, TRIUS®
Lieferant: TRIUS SAFETY
NEWSTAR/10 NEWSTAR/11 NEWSTAR/7 NEWSTAR/8 NEWSTAR/9
112-6024EA 107 CHF
112-6024 112-6025 112-6027 112-6028 112-6029
Industriehandschuhe, NEW STAR, TRIUS®
Handschuhe
Diese Handschuhe aus vollnarbigem Rindsleder sind für den Einsatz in trockenen Umgebungen konzipiert.
  • Hochwertiges Leder
  • Hohe Griffigkeit
  • Gute Beweglichkeit
  • Gummizug an der Rückseite
Handschuhe aus natürlichem Rindsleder mit einem elastischen Band am Handgelenk.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (3132X), EN 420:2003 + A1:2009 Beweglichkeit 5, entspricht REACh.
Verpackung: Packung mit 10 Paaren mit UIS.