ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 2 VIBRAM®, 6531
Lieferant: UVEX
6531.1/35 6531.1/36 6531.1/37 6531.1/38 6531.1/39 6531.1/40 6531.1/41 6531.1/42 6531.1/43 6531.1/44 6531.1/45 6531.1/46 6531.1/47 6531.1/48 6531.1/49 6531.1/50 6531.1/51 6531.1/52 6531.2/35 6531.2/36 6531.2/37 6531.2/38 6531.2/39 6531.2/40 6531.2/41 6531.2/42 6531.2/43 6531.2/44 6531.2/45 6531.2/46 6531.2/47 6531.2/48 6531.2/49 6531.2/50 6531.2/51 6531.2/52 6531.3/35 6531.3/36 6531.3/37 6531.3/38 6531.3/39 6531.3/40 6531.3/41 6531.3/42 6531.3/43 6531.3/44 6531.3/45 6531.3/46 6531.3/47 6531.3/48 6531.3/49 6531.3/50 6531.3/51 6531.3/52
UVEX6531.1/35EA 190 CHF
UVEX6531.1/35 UVEX6531.1/36 UVEX6531.1/37 UVEX6531.1/38 UVEX6531.1/39 UVEX6531.1/40 UVEX6531.1/41 UVEX6531.1/42 UVEX6531.1/43 UVEX6531.1/44 UVEX6531.1/45 UVEX6531.1/46 UVEX6531.1/47 UVEX6531.1/48 UVEX6531.1/49 UVEX6531.1/50 UVEX6531.1/51 UVEX6531.1/52 UVEX6531.2/35 UVEX6531.2/36 UVEX6531.2/37 UVEX6531.2/38 UVEX6531.2/39 UVEX6531.2/40 UVEX6531.2/41 UVEX6531.2/42 UVEX6531.2/43 UVEX6531.2/44 UVEX6531.2/45 UVEX6531.2/46 UVEX6531.2/47 UVEX6531.2/48 UVEX6531.2/49 UVEX6531.2/50 UVEX6531.2/51 UVEX6531.2/52 UVEX6531.3/35 UVEX6531.3/36 UVEX6531.3/37 UVEX6531.3/38 UVEX6531.3/39 UVEX6531.3/40 UVEX6531.3/41 UVEX6531.3/42 UVEX6531.3/43 UVEX6531.3/44 UVEX6531.3/45 UVEX6531.3/46 UVEX6531.3/47 UVEX6531.3/48 UVEX6531.3/49 UVEX6531.3/50 UVEX6531.3/51 UVEX6531.3/52
ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 2 VIBRAM®, 6531
Schuhe und Stiefel
Keine Herausforderung in der Schutzklasse S3 ist zu groß für die innovative uvex 2 Sicherheitsschuhserie. Ihre ergonomische Form und optimale Klimaeigenschaften ermöglichen höchste Leistungen bei der täglichen Arbeit. Boa® Fit System für eine präzise Passform und einen lange anhaltenden Komfort.
  • Leichter und flexibler Sicherheitsschuh
  • Rutschfeste VIBRAM® Gummisohle
  • Weiche Kissen an Staublasche und Kragen
  • Geschäumte Polyurethan-Überkappe trägt zur Verlängerung der Produktlebensdauer des Obermaterials bei
  • Praktisch nahtlose Konstruktion ohne Druckpunkte