ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 1, 6565
Lieferant: UVEX
6565.7/35 6565.7/36 6565.7/37 6565.7/38 6565.7/39 6565.7/40 6565.7/41 6565.7/42 6565.7/43 6565.7/44 6565.7/45 6565.7/46 6565.7/47 6565.7/48 6565.7/49 6565.7/50 6565.7/51 6565.7/52 6565.8/35 6565.8/36 6565.8/37 6565.8/38 6565.8/39 6565.8/40 6565.8/41 6565.8/42 6565.8/43 6565.8/44 6565.8/45 6565.8/46 6565.8/47 6565.8/48 6565.8/49 6565.8/50 6565.8/51 6565.8/52 6565.9/35 6565.9/36 6565.9/37 6565.9/38 6565.9/39 6565.9/40 6565.9/41 6565.9/42 6565.9/43 6565.9/44 6565.9/45 6565.9/46 6565.9/47 6565.9/48 6565.9/49 6565.9/50 6565.9/51 6565.9/52
UVEX6565.7/35EA 143 CHF
UVEX6565.7/35 UVEX6565.7/36 UVEX6565.7/37 UVEX6565.7/38 UVEX6565.7/39 UVEX6565.7/40 UVEX6565.7/41 UVEX6565.7/42 UVEX6565.7/43 UVEX6565.7/44 UVEX6565.7/45 UVEX6565.7/46 UVEX6565.7/47 UVEX6565.7/48 UVEX6565.7/49 UVEX6565.7/50 UVEX6565.7/51 UVEX6565.7/52 UVEX6565.8/35 UVEX6565.8/36 UVEX6565.8/37 UVEX6565.8/38 UVEX6565.8/39 UVEX6565.8/40 UVEX6565.8/41 UVEX6565.8/42 UVEX6565.8/43 UVEX6565.8/44 UVEX6565.8/45 UVEX6565.8/46 UVEX6565.8/47 UVEX6565.8/48 UVEX6565.8/49 UVEX6565.8/50 UVEX6565.8/51 UVEX6565.8/52 UVEX6565.9/35 UVEX6565.9/36 UVEX6565.9/37 UVEX6565.9/38 UVEX6565.9/39 UVEX6565.9/40 UVEX6565.9/41 UVEX6565.9/42 UVEX6565.9/43 UVEX6565.9/44 UVEX6565.9/45 UVEX6565.9/46 UVEX6565.9/47 UVEX6565.9/48 UVEX6565.9/49 UVEX6565.9/50 UVEX6565.9/51 UVEX6565.9/52
ESD-Sicherheitsschuhe, BOA® Fit System, uvex 1, 6565
Schuhe und Stiefel
Sportlicher, multifunktioneller, in mehreren Breiten verfügbarer Sicherheitsschuh. BOA® Fit System zur schnellen, individuellen Anpassung.
  • Atmungsaktives, perforiertes Hightech-Obermaterial aus Mikrovelours
  • Distance-Mesh-Futtermaterial für optimale Atmungsaktivität
  • Nahezu nahtloses Design zur Vermeidung von Druckstellen
  • Kragen und Zunge weich gepolstert
  • Erfüllt ESD Vorgaben: Ableitwiderstand kleiner < 35 Megaohm
  • Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie Silikonen oder Phthalaten, etc.
  • Ideale Form um die Gelenke herum für optimale Torsion und gute