ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, uvex 2 trend, 6934, S2
Lieferant: UVEX
6934.8/47 6934.7/38 6934.7/39 6934.7/40 6934.7/41 6934.7/42 6934.7/43 6934.7/44 6934.7/45 6934.7/46 6934.7/47 6934.7/48 6934.7/49 6934.7/50 6934.7/51 6934.7/52 6934.8/38 6934.8/39 6934.8/40 6934.8/41 6934.8/42 6934.8/43 6934.8/44 6934.8/45 6934.8/46 6934.8/48 6934.8/49 6934.8/50 6934.8/51 6934.8/52 6934.9/38 6934.9/39 6934.9/40 6934.9/41 6934.9/42 6934.9/43 6934.9/44 6934.9/45 6934.9/46 6934.9/47 6934.9/48 6934.9/49 6934.9/50 6934.9/51 6934.9/52
UVEX6934.8/47EA 95.8 CHF
UVEX6934.8/47 UVEX6934.7/38 UVEX6934.7/39 UVEX6934.7/40 UVEX6934.7/41 UVEX6934.7/42 UVEX6934.7/43 UVEX6934.7/44 UVEX6934.7/45 UVEX6934.7/46 UVEX6934.7/47 UVEX6934.7/48 UVEX6934.7/49 UVEX6934.7/50 UVEX6934.7/51 UVEX6934.7/52 UVEX6934.8/38 UVEX6934.8/39 UVEX6934.8/40 UVEX6934.8/41 UVEX6934.8/42 UVEX6934.8/43 UVEX6934.8/44 UVEX6934.8/45 UVEX6934.8/46 UVEX6934.8/48 UVEX6934.8/49 UVEX6934.8/50 UVEX6934.8/51 UVEX6934.8/52 UVEX6934.9/38 UVEX6934.9/39 UVEX6934.9/40 UVEX6934.9/41 UVEX6934.9/42 UVEX6934.9/43 UVEX6934.9/44 UVEX6934.9/45 UVEX6934.9/46 UVEX6934.9/47 UVEX6934.9/48 UVEX6934.9/49 UVEX6934.9/50 UVEX6934.9/51 UVEX6934.9/52
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürsystem, uvex 2 trend, 6934, S2
Schuhe und Stiefel
Sportlicher S2-Sicherheitsschuh mit breiter Passform.
  • Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Durchgangswiderstand von weniger als 35 Megaohm
  • Ergonomisch geformte Laufsohle bietet hervorragende Rutschfestigkeit.
  • Wasserabweisendes Leder
  • Leicht gängiges, schmutzbeständiges und hitzeabweisendes Schnürsystem
  • Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit
Sicherheitsschuhe mit einer durchtrittsicheren Stahlzwischensohle (S3-Modelle) und einer Stahlkappe. Stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe verhindert ein Verdrehen des Knöchels. Alle Sohlenmaterialen sind ohne Silikone, Phthalate oder andere lackbenetzungsstörende Substanzen.
Farbe: Schwarz/Blau
Zertifizierungen: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011, S2, SRC
Bestellinformation:
Order Now