E/E absolut ≥99,9%, CHROMASOLV™ G, Gradienten-Qualität für die HPLC, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
34964-1L
34964-2.5L
34964-1LEA
0
CHF
34964-1L
34964-2.5L
E/E absolut ≥99,9%, CHROMASOLV™ G, Gradienten-Qualität für die HPLC, Riedel-de Haën™
Ethanol
Untaxed, for license holders only
Formel:
C₂H₅OH MW: 46.07 g/mol Siedepunkt: 78…79 °C (1.013 hPa) Melting Pt: –115 °C Dichte: 0.790…0.791 g/cm3 (20 °C) Flash-Pt: 12 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS-Nummer: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 12,03806 |
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) | complying |
Assay (GC) | Min. 99.9 % |
Non-volatile matter | Max. 0.001 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.1 % |
Free acid (as CH₃COOH) | Max. 0.001 % |
Free alkali (as NH₃) | Max. 0.0005 % |
Suitability for UV spectroscopy | complying |
Transmittance at 210 nm | Min. 25 % |
Transmittance at 225 nm | Min. 65 % |
Transmittance at 240 nm | Min. 85 % |
Transmittance from 260 nm | Min. 98 % |
HPLC Gradient at 235 nm | Max. 5 mAU |
HPLC Gradient at 254 nm | Max. 2 mAU |
Fluorescence (chinin) at 254 nm | Max. 1 ppb |
Fluorescence (chinin) at 365 nm | Max. 1 ppb |
Explosion Limit | 19 %, 60 °F |
Autoignition Temperature | 683 °F |