Ein preisgünstiges Sortiment von zuverlässigen, hochleistungsfähigen Analysewaagen. Alle Modelle verfügen über eine Waagschale aus Edelstahl.
- Kontrollwägung (Alarmfunktion), Gesamtgewicht, Dichtebestimmungen von Proben und Stückzählfunktionen
- Modelle haben ein großes Grafikdisplay mit zusätzlichen Funktionen für Rezeptur, GLP, Datum und Uhrzeit, Sprachwahl
- Option für externe oder interne Kalibrierung, RS232 standardmäßig
- Wägeraum-Abmessungen L×B×H: 162×171×225 mm
Der Anwender kann zwischen 3 Modellen mit interner Kalibrierung wählen (mit „i“ am Ende des Modelnamens gekennzeichnet):
Durch Betätigung des CAL Knopfes beginnt die Kalibrierung unter Verwendung des internen Gewichts
Waage rekalibriert bei sich verändernder Umgebungstemperatur und/oder nach Verstreichen einer bestimmten Zeit (Incal+)
Der Anwender kann wahlweise mit einem externen Gewicht kalibrieren.
Zertifizierungen: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012.
Zubehörinformationen: Nicht geeignet für Nutzung mit Tablet-Systemen.
Bestellinformation: Für weitere Informationen über die vollständige Palette an Zubehör einschließlich Drucker, Software, Dichtebestimmungsset für die LAG Serie, externe Tastatur und PC-Anschlusskabel besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an Ihr Avantor-Vertriebszentrum.
Die Waagen sind auch mit einem Werkskalibrierzertifikat erhältlich. Wenden Sie sich für weitere Informationen über diese Option bitte an Avantor.
Lieferumfang: Werden mit Netzadapter mit Universalstecker geliefert. Kalibriergewichte sind bei Avantor erhältlich, siehe "Kalibriergewichte".
Bitte beachten Modelle mit großem Grafikdisplay werden im Modellnamen mit G bezeichnet. Ähnlich i steht für interne Kalibrierung. -C-Modelle werden mit einem Werkskalibrierschein ausgeliefert. Einzelheiten über die gesamte Modellpalette finden Sie unter vwr.com.