Nitromethan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
85984.460EA
1770
CHF
85984.460
85984.290
85984.230
Nitromethan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Nitromethan
Formel:
CH₃NO₂ Siedepunkt: 101.2 °C (1013 hPa) Melting Pt: –29 °C Dichte: 1.138 g/cm³ (20 °C) Flash-Pt: 44 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007400 CAS-Nummer: 75-52-5 EINECS: 200-876-6 UN: 1261 ADR: 3,II Merck Index: 13,06644 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 98 % |