Vision Luxo Wave LED Tischlupe
Lieferant: Vision Engineering
630-3178EA 566 CHF
630-3178 630-3177
Vision Luxo Wave LED Tischlupe
Lupen
Industrielle LED-Lupenleuchte in Rechteckform mit 3.5 Dioptrien Glaslinse (71×114 mm) und zwei dimmbaren 6 Watt LED Einheiten.
  • Keine Drehknöpfe; Kein Justieren
  • Dimmerstufen 0-50-100%
  • Beleuchtung links/rechts auswählbar
  • Automatische Abschaltung
  • Gelenkarm aus Stahl (105 cm) und Aluminiumkopf
  • Nur in hellgrau
Die WAVE LED-Lupe hat eine selbstbalancierende, schattenfreie und freihändige Halskonstruktion, die es ermöglicht, den Lampenkopf in jeder Position zu fixieren. Das vollständig umschlossene Halsdesign eignet sich für mechanische, elektronische, zahntechnische Anwendungen, sowie in der Schmuckherstellung und bei anderen Präzisionsarbeiten. Die WAVE LED-Lupe ermöglicht eine schattenfreie Vergrößerung und 3D-Ausleuchtung mit auswählbarer Beleuchtung links/rechts.
Bestellinformation: Tischklemme ist enthalten; andere Klemmen und Anbauten sind verfügbar. Für zusätzliche Vergrößerungen kann man eine sekundäre 4-, 6- oder 10-Dioptrien STAYS Linse an der Hauptlinse befestigen. Zubehör wird separat verkauft.