VWR®, Universelle Pipettenspitzen
Lieferant: VWR
VWR®
613-6471EA 119 CHF
613-6471 613-6470 613-6419 613-6418 613-6417 613-6439 613-6438 613-6416 613-6433 613-6454 613-6453 613-6437 613-6459 613-6436 613-6458 613-6435 613-6456 613-6434 613-6462 613-6440 613-6461 613-6460 613-6422 613-6444 613-6421 613-6465 613-6443 613-6420 613-6442 613-6463 613-6441 613-6469 613-6468 613-6423
VWR®, Universelle Pipettenspitzen
Pipettenspitzen
VWR® Universal-Pipettenspitzen mit geringer Retention stoßen Flüssigkeiten ab, indem sie eine hydrophobe Oberfläche auf der Innenseite der Spitze erzeugen, was Ihre Genauigkeit und Datenqualität erhöht.
  • Mit den unterschiedlichsten Pipetten kompatibel
  • Harz mit geringer Bindung und feines Spitzendesign maximiert die Probenrückgewinnung
  • Verbessert die Ergonomie durch Reduzierung der Kraft, die zum Anbringen und Abwerfen einer Spitze erforderlich ist
  • Autoklavierbar bei 15 Psi, 122 °C für 15 Minuten
  • Hergestellt unter einem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001
VWR®-Spitzen verwenden ein Harz mit geringer Retention, das bis zu zehnmal hydrophober ist als andere Pipettenspitzen aus Polypropylen, so können viskose Proben wie Protein- und DNA-Lösungen problemlos abgegeben werden, ohne sich in der Spitze anzusammeln.
Zertifizierungen: Zertifiziert frei von RNase, DNase-, Endotoxin, Metallen, und Human DNA.
Bitte beachten Reloads passen in leere Racks der jeweiligen Rack-Spitzenversion oder jeweils in die leeren Racks 613-6445 oder 613-6446.