Natriumsulfat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse) für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
80948-50GEA
35.9
CHF
80948-50G
80948-250G
Natriumsulfat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse) für die HPLC, Supelco®
Natriumsulfat
Formel:
Na₂SO₄ MW: 142,04 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS-Nummer: 7757-82-6 |