Sodium bicarbonate : Sodium carbonate (100 mM : 100 mM) Eluenskonzentrat für IC (20x) for Metrosep A Supp 10, Supelco®
Lieferant: Merck
75335-2.5LEA
228
CHF
75335-2.5L
75335-1L
Sodium bicarbonate : Sodium carbonate (100 mM : 100 mM) Eluenskonzentrat für IC (20x) for Metrosep A Supp 10, Supelco®
Sodium bicarbonate : Sodium carbonate