Oxalsäure 0.1 M (0.2N) Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: Ethandisäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
68487-1LEA 71.2 CHF
68487-1L
Oxalsäure 0.1 M (0.2N) Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Oxalsäure
Formel: C₂H₂O₄
MW: 90,04 g/mol
MDL Number: MFCD00002573
CAS-Nummer: 144-62-7