Natriumcarbonat 0.1 M in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyms: wasserfreie Soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
56169-1LEA 70.6 CHF
56169-1L
Natriumcarbonat 0.1 M in Wasser Eluenskonzentrat für IC, Supelco®
Natriumcarbonat
Formel: Na₂CO₃
MW: 105,99 g/mol
MDL Number: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/03/26836303.jpg