4-(Dimethylamino)benzaldehyd Salzsäurelösung, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: Ehrlich's Reagenz4-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
03891-250MLEA 88 CHF
03891-250ML
4-(Dimethylamino)benzaldehyd Salzsäurelösung, Supelco®
4-(Dimethylamino)benzaldehyd
Reagent for urobilinogen
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
MW: 149,19 g/mol
MDL Number: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7
UN: 1789
ADR: 8,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/46/26652546.jpg