Mensuren, konisch
Lieferant: BOCHEM
8660 8661 8662 8663
BOCH8660EA 45.1 CHF
BOCH8660 BOCH8661 BOCH8662 BOCH8663
Mensuren, konisch
Zylinder Messzylinder
Edelstahl 18/10.
  • Mit Standfuß und Henkel
  • Konische Form, graduiert