Batterie, Versaflo™ TR-830
Lieferant: 3M
TR-830
111-2548EA 1790 CHF
111-2548
Batterie, Versaflo™ TR-830
Batterien
Die schnell aufladbare, eigensichere Versaflo™ Lithium-Ionen-Batterie TR 830 ist für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ TR 800 Serie PAPR-System vorgesehen.
Die Batterie erreicht 90% Ihrer vollen Ladung in ungefähr dreieinhalb Stunden und besitzt eine einfach abzulesende Ladestandanzeige. Sie ist für die Verwendung in potentiell explosionsgefährdeten Umgebungen konzipiert und ist mit gelben Stoßfängern zum Schutz vor Erschütterungen ausgestattet.
When equipped with a new intrinsically safe battery (TR-830) and new filter, the TR-800 PAPR assembly has a run time of 6 to 10 hours depending on system configuration used. PAPR runtime will vary based on battery age, filter loading, filter or cartridge selection, and user selected airflow setting. The battery also can provide approximately 750 full charge/discharge cycle equivalents while maintaining 80% of its original capacity, which is 2× times the cycle life of standard non-IS Versaflo™ batteries TR-630 and TR-632.
Zertifizierungen: ATEX zertifiziert, NIOSH zugelassen.
Zubehörinformationen: Das Werkzeug TR-838 dient zur einfachen und sicheren Befestigung der Batterie TR 830 an die Gebläseeinheit TR 802E. Das Werkzeug zur Befestigung ist ATEX zertifiziert und hat die NIOSH Zulassung. TR-838 (im Lieferumfang) befestigt die Batterie mechanisch an die Gebläseeinheit, wodurch ein unbeabsichtigtes Lösen verhindert und das Funkenrisiko während der Verwendung nach EN 60079-11 verringert wird.