RABS/Isolator-Handschuhe, BioClean™ Clean Nitrile CGL
Lieferant: Nitritex
CGL33NIT59 CGL36NIT59_U CGL10NIT59 CGL20NIT59 CGL36NIT59
NITRCGL33NIT59EA 0 CHF
NITRCGL33NIT59 112-6120 NITRCGL10NIT59 NITRCGL20NIT59 NITRCGL36NIT59
RABS/Isolator-Handschuhe, BioClean™ Clean Nitrile CGL
Handschuhe
BioClean RABS- und Isolatorhandschuhe werden aus Nitril mit unglaublich geringen Partikelwerten und hervorragenden ESD-Eigenschaften hergestellt.
  • Nitril enthält keine natürlichen Latexproteine
  • 100% geprüft und auf Luftdichtheit getestet
  • Für Autoklavieren geeignet
  • Beständig gegen VHP, IPA und Desinfektionsmittel
  • Ultra-saubere Oberfläche gewährleistet Produktschutz
Die Handschuhe der CGL-Serie wurden für die Verwendung in der Herstellung von Injektionspräparaten und in der pharmazeutischen Produktion entwickelt, werden im Reinraum verarbeitet undMore Product Information
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Modell CGL CGL CGL
Beidseitig tragbar / handspezifisch Beidseitig tragbar Beidseitig tragbar Beidseitig tragbar
Environmentally Preferable
Latex / ohne Latex Ohne Latex Ohne Latex Ohne Latex
Reinraumklasse 10/ISO 4; EU GMP (A) 10/ISO 4; EU GMP (A) 10/ISO 4; EU GMP (A)
Material Nitril Nitril Nitril
Oberfläche Smooth Smooth Smooth
Stulpenart Rollrand Rollrand Rollrand
EN Standard EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421 EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421 EN 388:2016 (4101X), EN ISO 374-1 Type A (AJKNOT), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421