Salpetersäure 25%, Titripur® zur argentometrischen Titration, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.60317.0500EA
33.3
CHF
1.60317.0500
Salpetersäure 25%, Titripur® zur argentometrischen Titration, Supelco®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 UN: 2031 ADR: 8, |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)