VWR® VisiScope® 360, Stereo-Zoom-Mikroskope
Lieferant: VWR Collection
630-3090EA 724 CHF
630-3090 630-3091 630-3085 630-3084 630-3087 630-3089 630-3086 630-3088
VWR® VisiScope® 360, Stereo-Zoom-Mikroskope
Mikroskope
Eine Auswahl an binokularen und trinokularen Stereo-Zoom-Mikroskopköpfen für grundlegende oder fortgeschrittenere Anforderungen.
  • Parfokaler, achromatischer Zoom
  • Optisches Greenough-System
  • Erhältlich mit oder ohne Beleuchtung
  • Erhältlich mit stabilem, schlankem modernem Ständer oder langem, überhängendem Ständer zur Beobachtung besonders großer Exemplare
  • Verfügbar mit erweitertem Zoombereich
Grobes Fokussiersystem (76 mm Kopfhalter, 32 mm Säule) mit einstellbarer Spannung für Standardanforderungen an Stereomikroskope. Der Binokular- oder Trinokularkopf (More Product Information