ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, Safety-Grip, Alessio Steel Low Blue
Lieferant: ELTEN
727641/36 727641/37 727641/38 727641/39 727641/40 727641/41 727641/42 727641/43 727641/44 727641/45 727641/46 727641/47 727641/48 727641/49 727641/50
ELTN727641/36EA 93.8 CHF
ELTN727641/36 ELTN727641/37 ELTN727641/38 ELTN727641/39 ELTN727641/40 ELTN727641/41 ELTN727641/42 ELTN727641/43 ELTN727641/44 ELTN727641/45 ELTN727641/46 ELTN727641/47 ELTN727641/48 ELTN727641/49 ELTN727641/50
ESD-Sicherheitsschuhe, Schnürschuh, Safety-Grip, Alessio Steel Low Blue
Schuhe und Stiefel
Strapazierfähiger ESD-Sicherheitsschuh aus robustem, atmungsaktivem Rindsleder, einer vollgepolsterten Lederzunge und einer Zwei-Dichten-PU/PU-Sohle (Safety-Grip) (3,5 mm) mit außergewöhnlicher Rutschhemmung und guten Selbstreinigungseigenschaften.
  • Klimaregulierendes, atmungsaktives Textilfutter
  • Austauschbare Einlegesohle; orthopädische Einlagen möglich
  • Weiche Fleece-ESD-Einlegesohle
  • Zwischensohle aus Stahl
  • Anatomisch geformte Einlegesohle und Knöchelstütze für verbesserte Stabilität
  • PU-Schutzkappe zum Schutz des Oberleders
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
  • Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Feuchtigkeit zu erwarten ist und die Gefahr von Stichen durch spitze und scharfe Gegenstände besteht.
Farbe: Schwarz/Blau
Zertifizierungen: EN 61340-5-1 (ESD); DGUV 112-191; EN ISO 20345; S3, SRC