Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung für die Elektronenmikroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: Glutaral, Glutardialdehyde, 1,5-Pentanedial
87043.230EA 77.7 CHF
87043.230 87043.290 87043.320
Glutaraldehyd 25% in wässriger Lösung für die Elektronenmikroskopie
Glutaraldehyd
Formel: C₅H₈O₂
Melting Pt: –6 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007025
CAS-Nummer: 111-30-8
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear colorless or yellow liquid
Assay 23,5 – 26,5%
Color scale max. 50 APHA
pH min. 3,0
Density (d20°C/4°C) 1,060 - 1,065
Absorbance A (235 nm; 1:200 diluted with water; 1 cm) max. 0,6