VWR® DRY-Line® Prime, Trockenschränke mit natürlicher Konvektion
Lieferant: VWR Collection
466-0600EA 1970 CHF
466-0600 466-0601 466-0602
VWR® DRY-Line® Prime, Trockenschränke mit natürlicher Konvektion
Öfen Standard-Trockenschränke
Die DRY-Line® Trockenschränke eignen sich für jegliche standardmäßigen Trocknungs- und Temperieraufgaben sowie zum Sterilisieren von Glaswaren. Sie haben einen Temperaturbereich von 50 bis 300 °C und sind für den Einsatz in biologischen, chemischen, medizinischen, pharmazeutischen und physikalischen Laboren vorgesehen.
  • Multifunktionaler Mikroprozessorregler mit 4,3" Farb-Touchscreen
  • Speicherung von fünf benutzerdefinierten Programmen
  • Fünf-Segment-Temperatur-/Zeit-Profil, schnelles Ändern der Temperatur- und Zeitvorgabe bei laufendem Programm
  • Planbarer Programmstart (Einstellung von Datum und Uhrzeit) sowie Loop-Funktion für bis zu 255 Programmwiederholungen oder endlos
  • Einstellbarer Zeitraum, für den die Soll-Temperatur gehalten werden soll, von 1 Minute bis zu 366 Tagen oder Dauerbetrieb
  • Einstellbare Rampenzeit (Tage/Stunden/Minuten)
  • Übertemperaturschutz Klasse 3.1
  • Automatische Lüftungsklappensteuerung (0% - geschlossen, 100% - offen, einstellbar in 1%-Schritten)
Diese Trockenschränke mit natürlicher Konvektion haben einen Innenraum aus Edelstahl (DIN 1.4301) und ein Gehäuse aus pulverbeschichtetem Blech mit abschließbarer, massiver Tür. Alle Modelle sind mit 30-mm-Durchführung, Echtzeituhr, USB-Schnittstelle (an der Frontblende) zum Downloaden von Daten auf einen USB-Stick sowie LAN-Schnittstelle ausgestattet. Der interne Speicher speichert bis zu 10000 Datensätze (Speicherung für maximal 6 Monate). Die Serie verfügt über eine automatische Diagnosefunktion, ein Stromausfall-Kontrollsystem, einen Alarm bei offener Tür und bei Temperaturfühlerausfall sowie akustische und optische Temperaturalarme.
Prime-Trockenschränke von gleicher Größe können ohne zusätzliches Zubehör gestapelt werden (mit Ausnahme von Modell 180 L, welches nicht stapelbar ist).
Lieferumfang: Werden mit Gittereinschüben aus Edelstahl, Hersteller-Prüfzertifikat (Daten gemessen bei 105 °C) und mehrsprachiger Bedienungsanleitung (kann vom internen Speicher auf USB-Stick heruntergeladen werden) geliefert.
Bitte beachten UK customers note these units require UK plugs, please include Free of Charge UK plug (RSCO311-9315) when ordering.