Avantor® ACE® Generix® C8 & C8(2), Analytische HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
GEN-5C8-2546EA 478 CHF
GEN-5C8-2546 GEN-5C8-1546 GEN-5C8-GD ACETGEN-3C8-0502 ACETGEN-3C8-GD2 ACETGEN-5C8-1046 GEN-3C82-1546 GEN-5C82-1546 GEN-5C82-2546 GEN3C820502/3 GEN3C821046/3 GEN3C821546/3 GEN5C820502/3 GEN5C821546/3 GEN5C822546/3 GEN-5C82-0502 GEN-5C82-7502 GEN-5C82-1002 GEN-5C82-1202 GEN-5C82-1502 GEN-C82-GD2 GEN-C82-GD GEN-3C82-0502 GEN-3C82-7502 GEN-3C82-1002 GEN-3C82-1202 GEN-3C82-1502 GEN-3C82-0503 GEN-3C82-7503 GEN-3C82-1003 GEN-3C82-1203 GEN-3C82-1503 GEN-3C82-0504 GEN-3C82-7504 GEN-3C82-1004 GEN-3C82-1204 GEN-3C82-1504 GEN-3C82-0546 GEN-3C82-7546 GEN-3C82-1046 GEN-3C82-1246 GEN-5C82-2502 GEN-5C82-0503 GEN-5C82-7503 GEN-5C82-1003 GEN-5C82-1203 GEN-5C82-1503 GEN-5C82-2503 GEN-5C82-0504 GEN-5C82-7504 GEN-5C82-1004 GEN-5C82-1204 GEN-5C82-1504 GEN-5C82-2504 GEN-5C82-0546 GEN-5C82-7546 GEN-5C82-1046 GEN-5C82-1246 GEN-3C8-GD
Avantor® ACE® Generix® C8 & C8(2), Analytische HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Diese leistungsstarken HPLC-Säulen enthalten hochreines sphärisches Kieselgel.
  • Sehr enge Partikelgrößenverteilung für ausgezeichnete Säuleneffizienz
  • Scharfe, hochsymmetrische Peaks für saure, basische und neutrale Analyten
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule und von Charge zu Charge
Jede Säule wird individuell getestet und mit einem Testchromatogramm geliefert.
Es existieren zwei Generationen von Avantor® ACE® Generix® C8: C8 und C8(2) unterscheiden sich in Porengröße, Kohlenstoffgehalt und Oberfläche.