Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
34978-2.5LEA 108.75 CHF
34978-2.5L
Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch für die LC-MS, Riedel-de Haën™
Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure
RTECS Number: 231-791-2
Siedepunkt: 100 °C
Melting Pt: 0 °C
Dichte: 0,9982 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011332
CAS-Nummer: 76-05-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay trifluoroacetic acid 0.093 - 0.107 %
pH (20 °C) 2.0 - 2.2
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 2 ppm
Transmittance at 210 nm Min. 25 %
Transmittance at 230 nm Min. 85 %
Transmittance from 254 nm Min. 99 %
HPLC Gradient at 210 nm Max. 50 mAU
HPLC Gradient at 254 nm Max. 10 mAU
LC-MS application complying