N,N-Dimethylformamid ≥99,8% (durch GC) für die Peptidsynthese, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
34440-2.5L 34440-30L
34440-2.5LEA 241.23 CHF
34440-2.5L 34440-30L
N,N-Dimethylformamid ≥99,8% (durch GC) für die Peptidsynthese, Burdick & Jackson™
N,N-Dimethylformamid
Beilstein Number: 605365
Formel: HCON(CH₃)₂
Siedepunkt: 152…153 °C (1.013 hPa)
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57.5 °C (1.013.25 hPa)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) Min. 99.8 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.02 %
Non-volatile matter Max. 0.001 %
Amines (as dimethylamine) Max. 0.0002 %