VWR®, Mehrzweckklemmen, 3-zackig
Lieferant: VWR
VWR®
444-0916EA 72 CHF
444-0916
VWR®, Mehrzweckklemmen, 3-zackig
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Die Mehrzweckklemme ist so konzipiert, dass sie jede Art von Laborglaswaren sicher hält und Geräte.
  • Großer Bereich zur Griffjustierung
  • Konstruktion mit drei Fingern
  • Zweifache Einstellung
Lange, nahtlose, vernickelte Messingrohre befestigen den Klemmkopf sicher und ermöglichen eine einfache Positionierung in den tiefsten Abzugshauben. Die Klemmen sind mit runden Verlängerungsarmen ausgestattet, die eine Drehung der Klemmen um 360° ermöglichen.
Verlängerungsarme ermöglichen auch die Platzierung von Geräten in verschiedenen Abständen von Laborrahmen, ohne die Integrität des Experiments zu beeinträchtigen.
Bestellinformation: Eine Halterung, um Klemmen an Gestellen oder anderen Geräten anzubringen, muss zusätzlich gekauft werden. Lieferung mit rutschfesten Vinylhülsen und für Temperaturen über 100 °C (212 °F) mit Glasfaserabdeckungen.