Maleinsäure 99,0, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
85968.180EA 33.1 CHF
85968.180 85968.290 85968.360 85968.460
Maleinsäure 99,0, GPR RECTAPUR®
Maleinsäure
Formel: C₄H₄O₄
MW: 116.07 g/mol
Siedepunkt: 256 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 130…131 °C
Dichte: 1.59 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063177
CAS-Nummer: 110-16-7
EINECS: 203-742-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05726
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3a1ea1f5bca5d5cf7fd40530f642f47db88908a&vid=1ac7f8cee2cd0433dbfb6e9271d41fe6ecc382c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC, area%) Min. 99.0 %
Assay (acidimetric) Min. 99.0 %
Identification Passes test
Melting point 130 --> 135 °C