VWR®, Klemmhalterung
Lieferant: VWR
VWR®
444-0917EA 32.7 CHF
444-0917
VWR®, Klemmhalterung
Klemmen Klemmen für den allgemeinen Gebrauch
Dieser normale Klemmhalter besteht aus vernickeltem Zink.
  • Ideal zum Befestigen von Klemmen an Laborrahmen
  • Überall dort verwenden, wo Klemmen bei 90° erforderlich sind