Avantor® Hichrom C18, HPLC-Säulen, 3,5 μm
Lieferant: Avantor
HI-3.5C18-50AEA 603 CHF
HI-3.5C18-50A HI-3.5C18-10C5 HI-3.5C18-150A HI-3.5C18150AS HI3.5C18150AE HI-3.5C18-125A HI3.5C1810CM5S
Avantor® Hichrom C18, HPLC-Säulen, 3,5 μm
Chromatographiesäulen
Diese Avantor® Hichrom C18-Säulen bieten eine hohe Leistung, um die anspruchsvollsten Umkehrphasenanwendungen zu bewältigen. Die Verwendung hochreiner Silica, fortschrittlicher Bindungstechnologie, überlegener Säulenspezifikation und umfassender Chargenvalidierung tragen alle zur hervorragenden Reproduzierbarkeit der Säulen bei.
  • Ultrareine, basendesaktivierte poröse Silica
  • Geeignet für saure, basische und neutrale Moleküle
Durch die Kombination von ultrareiner Silica mit fortschrittlicher Bindungstechnologie entsteht eine dicht gebundene Silica, dieMore Product Information