Die ergonomisch gestaltete mikrobiologische BiOptima Class II-Sicherheitswerkbank sorgt für optimale Effizienz und hohe Energieeinsparungen. BiOptima bietet dem Bediener Schutz durch die Zuluftbarriere, Produktschutz durch HEPA-gefilterten laminaren Abfluss im Arbeitsbereich und Umweltschutz durch den HEPA-Abgasfilter.
- Die Arbeitsfläche ist in Abschnitte unterteilt, die eine Reinigung und sogar Sterilisation in einem Autoklaven ermöglichen
- Das Bedienfeld verfügt über einen internationalen Farbcode zur Anzeige des Schrankstatus
- Der Hauptbildschirm zeigt den Grad der Filterverstopfung und den laminaren Geschwindigkeitsfluss an
- Elektrisch betriebene Frontscheibe mit Batterie als Backup
- Bei einer Verdunkelung kann das Fenster weiterhin geschlossen und die Sicherheit des Personals und des Labors gewahrt werden
- EC-Lüfter der neuesten Generation und dimmbare LED-Leuchten reduzieren den Stromverbrauch erheblich
- Die automatische Mikroprozessorsteuerung garantiert kontinuierlich die korrekte Luftgeschwindigkeit und minimiert den Stromverbrauch und die Geräuschentwicklung
Die Frontscheibe ermöglicht einen vollständigen und bequemen Zugang zur Arbeitskammer, wodurch die Reinigung vereinfacht wird und große Gegenstände und Zubehörteile in die Arbeitskammer gelangen können.
BiOptima Sicherheitswerkbank bietet einen sehr geräumigen Arbeitsbereich mit einer Tiefe von 550 mm und einer Höhe von 700 mm, der Produktivität und Komfort mit viel Platz in einem intelligenten kompakten Design mit einer Gesamthöhe von nur 1450 mm ermöglicht. Die Arbeitskammer ist aus einem Stück gefertigt und aus Edelstahl AISI 304 gefertigt. Die abgerundeten Kanten im Inneren des Gehäuses erleichtern die Desinfektion und maximieren die Kontaminationsverhütung. Zusätzlich gleitet die elektrisch betriebene Frontscheibe nach oben und bietet 500 mm H-Zugang.
Die BiOptima-Serie zeichnet sich durch die ergonomisch geformte Frontscheibe, die leicht zu reinigende, schwenkbare Frontscheibe, die V-förmigen Frontgrills und die abgerundete Armlehne für maximalen Komfort, energieeffiziente, dimmbare Led-Leuchten und energiesparende EC-Lüfter aus. Alle Geräte sind standardmäßig mit UV-Licht und einem wartungsarmen G3-Vorfilter unter der Arbeitsoberfläche ausgestattet, der verhindert, dass große Partikel oder Staub in die HEPA-Filter gelangen. Dadurch wird die Lebensdauer der HEPA-Filter effektiv verdoppelt.
Servicefreundlich: BiOptima ist mit dem innovativen und einzigartigen, von CleanAir by Baker patentierten 4F-System (Fast, Friendly and eFFicient) für den Filteraustausch ausgestattet. Die Filter sind von der Vorderseite des Schranks aus leicht zugänglich, und durch die einzigartige Schnellspann- / Entspannvorrichtung wird die zum Auswechseln der Filter erforderliche Zeit erheblich reduziert.
Konstruktion: Der Schrankkörper besteht aus epoxidbeschichtetem Stahl mit Innenarbeitskammer aus rostfreiem Stahl AISI 304L mit abgerundeten Winkeln und gehärteten Sicherheitsglasseiten. Die Frontscheibe ist entspiegelt mit UV-Schutz.
Zertifizierungen: Die BiOptima-Schränke werden vom TÜV Nord, der Hauptzertifizierungsstelle in Europa, unabhängig geprüft und zertifiziert, um die Konformität mit der Norm EN 12469 für mikrobiologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II zu gewährleisten (30% Abgas, 70% Umwälzeinheit). Das BiOptima ist für die Arbeit mit Krankheitserregern der Stufen 1, 2 und 3 (wie von der WHO definiert) konzipiert. Es entspricht auch den Hauptanforderungen NSF / ANSI 49 (Klasse II A2), JIS K3800, SFDA YY-0569 und AS2252
Bestellinformation: Zubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten (muss separat bestellt werden).