Avantor® Partisil ODS3, HPLC-Säulen
Lieferant: VWR
Avantor® Partisil
P10ODS3-10C5EA 295 CHF
P10ODS3-10C5 P10ODS3-200AF P10ODS3-100A P10ODS3-150A P10ODS3-250A P10ODS3-250AF P5ODS3-250AF P5ODS3-50AF P5ODS3-10C5-SK P10ODS3-300A P5ODS3-100AM HICHP10ODS3-10C P5ODS3-150A P5ODS3-10C5 P5ODS3-100A P10ODS3-300AF P5ODS3-150AF P5ODS3-125A P5ODS3-250AS P10ODS3-50A P5ODS3-250A
Avantor® Partisil ODS3, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Partisil® war eine der ersten kommerziell erhältlichen unregelmäßigen Silica mit einer großen Oberfläche, die ihr eine hohe Beladungskapazität verleiht.
  • Einfach in der Anwendung
  • Unregelmäßige poröse Silica
Avantor® Partisil® ODS3 ist eine C18-Phase mit mittlerer Kohlenstoffbeladung, die für pharmazeutische, Naturprodukt-, Lebensmittel-, biologische und Umweltschadstoffanwendungen verwendet wird.