Avantor® Partisil PAC, HPLC-Säulen
Lieferant: Avantor
P10PAC-250AEA 1310 CHF
P10PAC-250A P5PAC-250A P5PAC-10C5 P10PAC-250AF
Avantor® Partisil PAC, HPLC-Säulen
Chromatographiesäulen
Avantor® Partisil® war eine der ersten kommerziell erhältlichen unregelmäßigen Silica mit einer großen Oberfläche, die ihr eine hohe Beladungskapazität verleiht.
  • Einfach in der Anwendung
  • Unregelmäßige poröse Silica
Avantor® Partisil® PAC ist eine polare Aminocyan-gebundene Phase mit sekundären Amingruppen für gute thermische und chemische Stabilität. Durch die schnelle Äquilibrierung können mehrere Trennmechanismen, einschließlich Adsorption, Umkehrphase und schwacher Anionenaustausch, verwendet werden. Die Phase eignet sich besonders fürMore Product Information