Diagnosemischung isokratische HPLC-Systeme, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konzentration), zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Lieferant: Merck
TraceCERT®
48270-UEA 84.7 CHF
48270-U
Diagnosemischung isokratische HPLC-Systeme, in Methanol: Wasser (3:2) (unterschiedliche Konzentration), zertifiziertes Referenzmaterial, Supelco®
Standards Gaschromatographie-Standards
Diese Formulierung wurde entwickelt, um zu bewerten, wie zuverlässig ein chromatographisches System grundlegend wichtige Parameter wie Flussrate, Dosierung und Mischung liefert.
Analyten:
4-Hydroxybenzoesäurebutylester 25 μg/ml; 4-Hydroxybenzoesäureethylester 14 μg/ml; 4-Hydroxybenzoesäuremethylester 10 μg/ml; 4-Hydroxybenzoesäurepropylester 15 μg/ml
Zertifizierungen: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß IEC 17034 und ISO/ ISO 17025 hergestellt und zertifiziert.