Avantor® Alltima HP C18, HPLC-Säulen, 5 µm
Lieferant: Avantor
HICH87665EA 1020 CHF
HICH87665 HICH87681 HICH87682 HICH87602 HICH87603 HICH87643 HICH87679 HICH87680 87683/N 87684/N
Avantor® Alltima HP C18, HPLC-Säulen, 5 µm
Chromatographiesäulen
Avantor® Alltima HP-Phasen-C18-Säulen bieten klassische Umkehrphasen-Retention und -Selektivität.
  • Bessere Stabilität
  • Hohe Reinheit
  • Hervorragende Säulenleistung
  • pH: 1 bis 10
Mehrere Selektivitätsoptionen zur Optimierung von Retention, Auflösung und Analysezeit. Hochreine Silica hilft, Peak-Tailing-Probleme zu beseitigen.
Durch das geringe Säulenbluten eignet sich die Säule ideal für Mikrobore- und andere kritische Analysen.