NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Ammonium
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
985005 985004 985003 985006 985008 985002
MANA985005EA 153 CHF
MANA985005 MANA985004 MANA985003 MANA985006 MANA985008 MANA985002
NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Ammonium
Umwelt-Prüfkits
Photometrisches Testkit zur Bestimmung von Ammonium in Wasserproben.
  • Messung direkt im Teströhrchen, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
  • Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
  • Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
  • Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Rundküvetten
  • 16 mm (AD) Rundküvetten für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in 16-mm-(AD)-Röhrchen bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Ja Gefährliches Material: Ja Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Lieferung in robuster Box mit 20 Röhrchen.