Hämatoxylin (Mayer) für die Histologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyms: HydroxybrasilinNaturschwarz 1
3870.2500EA 125 CHF
3870.2500 3870.1000
Hämatoxylin (Mayer) für die Histologie, J.T.Baker®
Hämatoxylin
Hematoxyline solution according to mayer for use in HE staining.
Formel: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,28 g/mol
MDL Number: MFCD00078111
CAS-Nummer: 517-28-2
IVDLogo
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Performance Test Passes Test
For Laboratory, Research or Manufacturing Use