VWR®, Reinstwassersystem, A-Serie
Lieferant: VWR Collection
171-1250EA 6540 CHF
171-1250 171-1249 171-1460 171-1461
VWR®, Reinstwassersystem, A-Serie
Wasseraufbereitungssysteme Reinstwassersysteme
Dieses kompakte „Plug-and-Play“-Laborwassersystem ist eine ideale Wahl für Anwender, die bis zu 20 Liter Reinstwasser Typ I oder ROWasser (Typ III) pro Tag benötigen. Die Qualität des erzeugten
Reinstwassers erfüllt oder übertrifft die Wassernormen ASTM, CLSI, CAP und ISO Typ I.
  • Einfache und intuitive Wasserentnahme über den Dispenser oder die zentrale Steuerung
  • Zentrale Steuereinheit bestehend aus einem wasserdichten 8-Zoll-
  • Touchscreen, der vollständige Kontrolle über die Systemleistung bietet
  • Ein Wassersystem kann mehrere Dispensereinheiten betreiben (“1 + N Modus")
  • Dispensieren mit Flussraten von bis zu 0,5 l/min und volumetrische
  • Abgabe möglich
  • Kein Vorratstank notwendig, da RO- und Reinstwasser nach Bedarf hergestellt werden
  • RFID-gekennzeichnete Verbrauchsmaterialien für einfachere
  • Rückverfolgung von Lebensdauer und Leistung
  • Drahtloskommunikations-Option zur Steuerung mehrerer Dispenser und der zentralen Steuereinheit (optional erhältlich)
  • Echtzeit-TOC- und Widerstands-/Leitfähigkeitsüberwachung
  • Wichtige Informationen (Wasserqualität, Systemstatus, Warnungen) werden dem Anwender stets auf der Dispensereinheit und der zentralen Steuereinheit angezeigt (Daten werden für bis zu 2 Jahre gespeichert, herunterladbar)
Das Grafikdisplay des VWR® Wassersystems führt den Anwender durch den Systembetrieb sowie die Leistungsdaten, die Fehlersuche und die Wartung und kann für verschiedene Zugriffsebenen passwortgeschützt werden.
Anwendungen (Typ I - Reinstwasser): Vorbereitung der mobilen Phase für die HPLC; Herstellung von Reagenzienblindlösungen; Probenverdünner für GC, HPLC, ICP-MS, AA und andere Analyseverfahren; Herstellung von Puffern und Nährmedien für Säugetierzellkulturen; Herstellung von molekularbiologischen Reagenzien.
Anwendungen (Typ III - RO-Wasser): Reinigung von Glaswaren, Spülmaschinen für Glaswaren, Wasser für Wasserbäder, Befüllen von Autoklaven, Trinkwasser für Labortiere.
Zertifizierungen: Das VWR®-Wassersystem wird mit Konformitätsbescheinigung geliefert, welche bestätigt, dass das System nach den Standardarbeitsanweisungen (SOPs) gefertigt und im vollständig montierten Zustand getestet wurde, sowie mit einem Kalibrierzertifikat für die im System eingebauten Temperatur- und Widerstandsmessgeräte. Verbrauchsmaterialien werden automatisch mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Die Produktionsstätte ist nach ISO 9001 (2015) und ISO 140001 zertifiziert.
Bestellinformation: Für ein vollständiges System müssen die Produktionseinheit und zwingend notwendiges Zubehör bestellt werden. Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterialien wie die Wandhalterung, Reinigungskartuschen und das Wireless-Upgrade-Kit sind separat erhältlich.
Lieferumfang: VWR® A System Starter Setup (171-1460) beinhaltet 1 × VWR® A System, 1 × 0.2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® P Pack, 2 × VWR® RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR® U Pack, 1 × VWR® Reinigungspack, 1 × Dispenserkit mit eingebautem Anker, und 1 × Auslaufschutz für VWR®.
VWR® A TOC System Starter Setup (171-1461) beinhaltet 1 × VWR® A System TOC, 1 × 0.2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® P Pack, 2 × VWR® RO Pack, 16 L/H, 1 × VWR® U Pack(TOC), 1 × VWR® Reinigungs-Pack, 1 × Dispenserkit mit eingebautem Anker, und 1 × Auslaufschutz für VWR®.