Phenolrot-Lösung, Spezialqualität Indikator
Lieferant: Hach
Synonyms: Phenolsulfonphthalein4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
HACH2657512EA 42.1 CHF
HACH2657512
Phenolrot-Lösung, Spezialqualität Indikator
Phenolrot
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
MW: 354,38 g/mol
MDL Number: MFCD00003552
CAS-Nummer: 143-74-8