Dieses leistungsstarke und intuitive Laborwasseraufreinigungssystem stellt aus RO-, destilliertem oder deionisiertem Wasser Typ-1-Reinstwasser her. Die Qualität des Produktwassers erfüllt oder übertrifft CLSI- und CAP-Typ I-Wasserstandards.
- Einfache und intuitive Wasserentnahme über den Dispenser oder die zentrale Steuerung
- Zentrale Steuereinheit bestehend aus einem wasserdichten 8-Zoll-Touchscreen, der vollständige Kontrolle über die Systemleistung bietet
- Ein Wassersystem kann mehrere Dispensereinheiten betreiben ("1 + N Modus")
- Dispensieren mit Flussraten von bis zu 2 l/min und volumetrische Abgabe möglich
- RFID-gekennzeichnete Verbrauchsmaterialien für einfachere Rückverfolgung von Lebensdauer und Leistung
- Drahtloskommunikations-Option zur Steuerung mehrerer Dispenser und der zentralen Steuereinheit (optional erhältlich)
- Echtzeit-TOC- und Widerstands-/Leitfähigkeitsüberwachung
- Wichtige Informationen (Wasserqualität, Systemstatus, Warnungen) werden stets auf der Dispensereinheit und der zentralen Steuereinheit angezeigt (Daten werden für bis zu 2 Jahre gespeichert; downloadbar)
Das Grafikdisplay des VWR-Wassersystems führt den Anwender durch den Systembetrieb sowie die Leistungsdaten, die Fehlersuche und die Wartung und kann für verschiedene Zugriffsebenen passwortgeschützt werden.
Anwendungen: Vorbereitung der mobilen Phase für die HPLC; Herstellung von Reagenzienblindlösungen; Probenverdünner für GC, HPLC, ICP-MS, AA und andere Analyseverfahren; Herstellung von Puffern und Nährmedien für Säugetierzellkulturen; Herstellung von molekularbiologischen Reagenzien.
Zertifizierungen: Das VWR®-Wassersystem wird mit Konformitätsbescheinigung geliefert, welche bestätigt, dass das System nach den Standardarbeitsanweisungen (SOPs) gefertigt und im vollständig montierten Zustand getestet wurde, sowie mit einem Kalibrierzertifikat für die im System eingebauten Temperatur- und Widerstandsmessgeräte. Verbrauchsmaterialien werden automatisch mit einem Qualitätszertifikat geliefert. Die Produktionsstätte ist nach ISO 9001 (2015) und ISO 140001 zertifiziert.
Bestellinformation: Für ein vollständiges System müssen die Produktionseinheit und zwingend notwendiges Zubehör bestellt werden. Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterialien wie die Wandhalterung, Reinigungskartuschen und das Wireless-Upgrade-Kit sind separat erhältlich.
Lieferumfang: VWR® P System Starter Setup (171-1462) beinhaltet 1 × VWR® P System, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack, 1 × Dispenserkit, 1 × Auslaufschutz für VWR® und 1 × Druckregelungskit.
VWR® P TOC System Starter Setup (171-1463) beinhaltet 1 × VWR® P System mit TOC, 1 × 0,2 µm PES Endfilter für VWR®, 1 × VWR® H Pack, 1 × VWR® U Pack (niedriger TOC), 1 × Dispenserkit, 1 × Druckregler für VWR® und 1 × Druckregelungskit.