Spachtel
Lieferant: BURKLE
5386-0012 5386-0010
BURK5386-0012EA 16.7 CHF
BURK5386-0012 BURK5386-0010
Spachtel
Spatel
Dieser hochwertige Spachtel eignet sich, ähnlich einer Palette oder eines Apothekerspatels, für das Auftragen, Verteilen oder Glattstreichen viskoser Medien, z.B. Pasten oder Cremes.
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Ohne Kanten und Rillen: Erleichtert die Reinigung und verhindert ein Ablagern von Produktresten oder Reinigungsmitteln
  • Lange, schmale, hochglanzpolierte Klinge ermöglicht ein präzises Arbeiten
  • Stabiler Griff liegt angenehm in der Hand
Der Laborspachtel eignet sich für den Einsatz im chemischen und pharmazeutischen Bereich.