Trichter, Edelstahl
Lieferant: BURKLE
9604-0008 9604-0003 9604-0005 9604-0001
221-0283EA 75.9 CHF
221-0283 BURK9604-0003 BURK9604-0005 BURK9604-0001
Trichter, Edelstahl
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Mit diesem Trichter lassen sich fließfähige Pulver, Flüssigkeiten sowie leicht viskose Medien problemlos ein- und umfüllen.
  • Edelstahl V2A (1.4301)
  • Luftkanal am Auslaufrohr sorgt für einen vollständigen, ungehinderten Durchfluss
  • Griff für ein einfaches Handling
Je nach Durchmesser eignet sich die Einfüllhilfe zum Abfüllen von kleinen Mengen im Labor bis hin zu großen Mengen in der Industrie.
Der robuste Edelstahltrichter kann in vielfältigen Bereichen eingesetzt werden.