Rotoren für Zentrifugen, 5420
Lieferant: EPPENDORF
5495400.001 5495404.007
521-2722EA 751 CHF
521-2722 521-2723
Rotoren für Zentrifugen, 5420
Zentrifugen Rotoren
Eppendorf Rotoren für Zentrifuge 5420, Präzision für vielfältige Anwendungen. Wählen Sie aus verschiedenen Kapazitäten und Geschwindigkeiten, um Ihr Zentrifugen-Setup individuell anzupassen. Ergänzen Sie es mit Adaptern und Eimern, um eine optimale Probenverarbeitung in der Molekularbiologie und darüber hinaus zu gewährleisten.
  • Präzisionsgefertigt für optimale Probentrennung
  • Alle Festwinkelrotoren, Rotordeckel, Becher, Verschlüsse und Adapter können autoklaviert werden (121 °C, 20 min)
  • Zubehör (Adapter und Becher) ermöglicht eine noch individuellere Zentrifugenkonfiguration
  • Aerosoldichte Optionen sind verfügbar
Erweitern Sie Ihre Zentrifuge mit Eppendorf-Rotoren, die für die Zentrifuge 5420 entwickelt wurden. Passen Sie Ihre Experimente mit einer Reihe von Kapazitäten und Geschwindigkeiten individuell an und bieten Sie Flexibilität für Mikrozentrifugation oder größere Probenvolumina. Ergänzen Sie Ihr Setup mit Adaptern und Eimern und passen Sie es an spezifische Anwendungen in der Molekularbiologie und darüber hinaus an. Erzielen Sie eine präzise Probentrennung und sorgen Sie so für reproduzierbare Ergebnisse in verschiedenen Arbeitsabläufen. Entdecken Sie das umfassende Sortiment zur Optimierung Ihrer Zentrifuge 5420 für zuverlässige Leistung.