Phloxin B 3% in wässriger Lösung für die Histologie, für Zytologie
Lieferant: RAL (REACTIFS RAL SA)
Synonyms: CI 45410
RALA350750-1000EA 101 CHF
RALA350750-1000
Phloxin B 3% in wässriger Lösung für die Histologie, für Zytologie
Phloxin B
Formel: C₂₀H₂Br₄Cl₄Na₂O₅
MW: 829,6344 g/mol
MDL Number: MFCD00070627
EINECS: 242-355-6
IVDLogo