Kupfer-di-Ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
86186.260EA
133
CHF
86186.260
Kupfer-di-Ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Kupfer-di-Ammonium EDTA
Formel:
C₁₀H₂₀CuN₄O₈ MW: 387,83 g/mol |
MDL Number:
MFCD01863036 CAS-Nummer: 67989-88-2 |
Spezifikation Testergebnisse
di-ammonium copper EDTA | 0.1 mol/l |
Appearance | clear |
Colour | blue |
Density (20 °C) | 1,020 – 1,030 g/ml |
Not suitable for samples containing silver. |