Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM für die Iodzahlbestimmung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
86182.290EA
130
CHF
86182.290
Hanus solution (Iodine bromine) 0.1 mol/l (0.2 N), AVS TITRINORM für die Iodzahlbestimmung
Hanus solution (Iodine bromine)
Formel:
IBr Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011353 UN: 2789 ADR: 8,II |