Salpetersäure 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
86172.290EA
89.6
CHF
86172.290
Salpetersäure 10 mol/l (10 N), AVS TITRINORM
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ MW: 63,01 g/mol |
MDL Number:
MFCD00011349 UN: 2031 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C) | 0.9980 – 1.0020 |
Method of analysis | visual titration |
Using | sodium hydroxide volumetric solution |
Indicator | methyl red |
Reference material | indirect potassium hydrogenphthalate (KHP) |
Traceability | the reference material is a secondary reference material, traceable to standard material from NIST |